missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LC3B Antibody (1251B) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18063826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18063826 0.025 mg 25 microgramos
18006504 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18063826

Marca: Novus Biologicals NBP260735SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LC3B Monoclonal specifically detects LC3B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LC3B
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 1251B
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/ml, Simple Western 5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 25 ug/ml, Flow (Intracellular) 1 ug/ml, Knockout Validated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen anti-LC3B, ATG8F, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, LC3B, lc3b autophagy marker, LC3B ihc, LC3B immunohistochemistry, LC3B immunoprecipitation, LC3B monoclonal, LC3B western blot, lc3-i, ii, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/1BLC3, MAP1A/MAP1B LC3 B, map1lc3b, MAP1LC3B-a, microtubule associated protein 1 light chain 3 beta, microtubule associated protein 3 b, microtubule associated protein 3 beta, microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3, microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
Símbolos de los genes MAP1LC3B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant monoclonal LC3B Antibody (1251B) was made to a synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human LC3B protein sequence (between residues 1-100). [UniProt# Q9GZQ8].
Peso molecular del antígeno 14.688 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Hypoxia, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Macroautophagy, Mitophagy, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81631
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.