Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MAP1LC3A. The LC3A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 84557 |
| Especie | Human |
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Símbolo de gen | MAP1LC3A |
| Peso molecular | 25 kDa |
| Cantidad | 100 μl |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |