missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LC3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18637614 100 μg 100 microlitros
18672074 25 μg 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18637614

Marca: Novus Biologicals NBP321266100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LC3 Polyclonal antibody specifically detects LC3 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LC3
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen ATG8F, LC3B, MAP1A/1BLC3, map1lc3b, MAP1LC3B-a, microtubule associated protein 1 light chain 3 beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TKFLVPDHVNMSELIKIIRRRLQLN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.