missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Layilin Antibody Pair [HRP]

Código de producto. p-7183358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18212486 15 placas paquete de 15
18688940 5 placas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18212486 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP27952515PLATES

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Layilin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 15.625 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 15.625-1000 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Layilin.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen FLJ30977, FLJ31092, layilin
ID de gen (Entrez) 143903
Símbolo de gen LAYN
Especie del huésped Ratón
Contenido del kit
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human Layilin monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-Human Layilin monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 100 ng of recombinant Human Layilin / LAYN.
  • Cantidad 15 placas
    Estado normativo RUO
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo Layilin
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1000 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.