Learn More
Lauda™ Congelador vertical VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
Código de producto. 17377679
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
20,5 pies cúb.
25,7 pies cúb.
4,5 pies cúb.
Intervalo de temperatura:
De -50 °C a -85 °C
De 0 °C a -40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Intervalo de temperatura unitSize
17377679 20,5 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
17337679 4,5 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17347679 20,5 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17357679 25,7 pies cúb. De 0 °C a -40 °C cada uno
17367679 4,5 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
17387679 25,7 pies cúb. De -50 °C a -85 °C cada uno
6 options
Código de producto. 17377679
Marca: Lauda™ L003345
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador vertical con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
  • Congelador vertical de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Tipo Congelador vertical ultrabajo
Capacidad (imperial) 20,5 pies cúb.
Capacidad (métrico) 583 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -85 °C
Modelo de puerta Tirador de puerta sellado y aislado con bloqueo por llave
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero inoxidable
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 6
N.º de gradillas 35 gradillas
Certificaciones/conformidad TUV
Modelo Vertical, VF 60085
Pantalla Pantalla táctil en color de 4,3 pulg
Color Blanco
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Puertos Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión
Línea de productos LAUDA Versafreeze
Garantía 5 años
Descongelación Manual
Variación máxima a -80 ºC ±1,5 K temporal
Refrigerado por agua Opcional
Opciones de vigilancia Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa
Salidas de datos USB, Ethernet RJ45, RS485
Modos de funcionamiento Máxima seguridad de las muestras
Seguridad ajustes control Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil
Amperaje Máx. 7,9/16 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Fase 1
Vataje 2,0 kW
Compensación de voltaje No, unidad adecuada para 207-253 V
compresor 2 etapas
Refrigerante R290 (1ª fase), R170 (2ª fase)
Admite Cajas de 2 in. (420)