Learn More
Lauda™ Congelador horizontal VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
Descripción
- Congelador horizontal de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ultracongelador horizontal |
| Capacidad (imperial) | 26,5 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 754 L |
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a -85 °C |
| Modelo de puerta | Tapa aislada más paneles aislantes |
| No. of Doors | 1 (1 compartimento) |
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Interior | Acero inoxidable |
| Acabado exterior | Acero con pintura en polvo |
| Mostrar más |