missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Latexin Antibody (02), Novus Biologicals™

Código de producto. 18605527 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18605527 50 μg 50 microlitros
18664169 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18605527

Marca: Novus Biologicals NBP30608650ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Latexin Monoclonal antibody specifically detects Latexin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Latexin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:25-1:100
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ECIMUM, Endogenous carboxypeptidase inhibitor, latexin, TCIProtein MUM, Tissue carboxypeptidase inhibitor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, E.coli-derived, recombinant Human Latexin (Accession#: NP_064554.3; Glu 2-Glu 222).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.