missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Latexin Monoclonal antibody specifically detects Latexin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Latexin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 02 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ECIMUM, Endogenous carboxypeptidase inhibitor, latexin, TCIProtein MUM, Tissue carboxypeptidase inhibitor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, E.coli-derived, recombinant human Latexin (NP_064554.3; Glu 2-Glu 222). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?