Learn More
Piercan™ Latex Dry Gloves
Formulated from Natural Rubber (polyisoprene). Piercan™ Latex Dry Gloves react well to acids, dilute bases and alcohols. The gloves are resistant to cold conditions and provide good flexibility and dexterity.
85.60€ - 179.00€
Especificaciones
Color Natural
Desechables Single-use
Hand Ambidextrous
Material Latex
Guantes con puño de color Natural
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11811250
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
000393 10800 H 8 6/10
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11727108
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
000399 10800 H 10 6/10
10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11831250
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
13800 H 7 E6
7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11801260
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
18800 H 9 E4
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11811260
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
97800 H 9 E4
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11737108
Ver documentos Detalles de la promoción
Piercan™
18800 H 8 E4
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Glove manufactured in natural rubber (polyisoprene)
  • Packing by pair inside a black pouch
  • Can be delivered decontaminated or decontaminated-sterile (Gamma-ray sterilization)
  • Classified as non-toxic waste providing they have not been contaminated during use
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Ambidextrous
Natural
Single-use
Latex