missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAT3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18630962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18630962 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630962

Marca: Novus Biologicals NBP298543H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LAT3 Polyclonal antibody specifically detects LAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen LAT3prostate cancer overexpressed gene 1, PB39L-type amino acid transporter 3, POV1large neutral amino acids transporter small subunit 3, Prostate cancer overexpressed gene 1 protein, R00504, Solute carrier family 43 member 1, solute carrier family 43, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LAT3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.