Learn More
LAT3 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18590613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18590613 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18590613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298543UV
Rabbit Polyclonal Antibody
LAT3 Polyclonal antibody specifically detects LAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LAT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen LAT3prostate cancer overexpressed gene 1, PB39L-type amino acid transporter 3, POV1large neutral amino acids transporter small subunit 3, Prostate cancer overexpressed gene 1 protein, R00504, Solute carrier family 43 member 1, solute carrier family 43, member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LAT3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG