missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAT Antibody (661002), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30034974 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30034974 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30034974

Marca: Novus Biologicals FAB63341PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAT Monoclonal antibody specifically detects LAT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAT
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 661002
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LAT, His30-Gln113, Accession # O43561
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.