Learn More
LAT Antibody (661002) [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 18638763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18638763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18638763
Marca: Novus Biologicals FAB63341H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
LAT Monoclonal antibody specifically detects LAT in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LAT
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 661002
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LAT, His30-Gln113, Accession # O43561
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b