missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laropiprant, MedChemExpress

Código de producto. 16433987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16433987 50 mg 50 miligramos
16497836 100 mg 100 miligramos
16490528 5 mg 5 miligramos
16448068 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16433987

Marca: Medchem Express HY50175

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.

Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Laropiprant
CAS 571170-77-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClFNO4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-0524
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.41 mM)
SMILES O=S(C1=CC(F)=CC2=C1N(C3=C2CC[C@@H]3CC(O)=O)CC4=CC=C(Cl)C=C4)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 435.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.9
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.