missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAPTM5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18064339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18064339 0.1 mL 0.10 ml
18410592 25ul 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18064339

Marca: Novus Biologicals NBP214183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LAPTM5 Polyclonal specifically detects LAPTM5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAPTM5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD40-ligand-activated specific transcripts, CLAST6, FLJ61683, FLJ97251, human retinoic acid-inducible E3 protein, KIAA0085, lysosomal associated multispanning membrane protein 5, lysosomal multispanning membrane protein 5, lysosomal protein transmembrane 5, Lysosomal-associated multitransmembrane protein 5, lysosomal-associated transmembrane protein 5, MGC125860, MGC125861, Retinoic acid-inducible E3 protein
Símbolos de los genes LAPTM5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: IKCMNSVEEKRNSKMLQKVVLPSYEEALSLPSKTP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7805
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.