missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAPTM4B Antibody (CL5287) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30304643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30304643 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30304643

Marca: Novus Biologicals NBP261157PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAPTM4B Monoclonal antibody specifically detects LAPTM4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAPTM4B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL5287
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen LAPTM4beta, LC27, lysosomal associated protein transmembrane 4 beta, lysosomal protein transmembrane 4 beta, lysosomal-associated transmembrane protein 4B, Lysosome-associated transmembrane protein 4-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q86VI4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.