missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAP3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18068408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18068408 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068408

Marca: Novus Biologicals NBP297066AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LAP3 Polyclonal specifically detects LAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAP3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.11, EC 3.4.11.5, LAP, LAPEPEC 3.4.11.1, leucine aminopeptidase 3Prolyl aminopeptidase, Leucyl aminopeptidase, PEPScytosol aminopeptidase, Peptidase SLAP-3, Proline aminopeptidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant LAP3 (NP_056991.2; Met1-Ala519).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.