missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAP1 Antibody (RL13), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18517251 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18517251

Marca: Novus Biologicals NB1202737B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAP1 Monoclonal antibody specifically detects LAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RL13
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen lamina-associated polypeptide 1B, torsin A interacting protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pore complex-lamina fraction isolated from rat liver nuclear envelopes.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 208263
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.