Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de coactivadores de ERR beta TR-FRET LanthaScreen™, cabra
Kit de ensayo de coactivadores de ERR beta TR-FRET LanthaScreen™, cabra
Marca: Invitrogen™ PV4800
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpos Tb-anti-GST de cabra; otros componentes del kit son iguales a los del kit A15139:El kit de ensayo de coactivadores de ERR (receptor relacionado con el estrógeno) beta TR-FRET LanthaScreen™ proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de los posibles ligandos de ERR beta como agonistas inversos del desplazamiento de coactivadores dependientes de ligando. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio (Tb), un péptido coactivador etiquetado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando de ERR beta (ERR beta-LBD) humano recombinante marcado con glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
Cuando se realiza el ensayo de coactivador de ERR beta TR-FRET LanthaScreen™, se añade ERR beta-LBD a los compuestos problema de ligandos, seguido de la adición de una mezcla de péptido coactivador de fluoresceína y anticuerpo anti-GST etiquetado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de dosis-respuesta del compuesto.
Conforme a la biología de la interacción entre el péptido coactivador de ERR, la EC50 de este ligando es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y desplazar el péptido coactivador (consulte la figura 1).
Especificaciones
Kit de ensayo de coactivadores de ERR beta TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder | |
Lector de microplacas | |
Ensayos de 800 x 20 μL | |
Placa de 384 pocillos | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, interacción del corregulador de receptores nucleares |
Fluorescente | |
Proteína ERR beta-LBD (GST), un péptido coactivador de PGC-1a etiquetado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST etiquetado con Tb y tampones | |
Para uso exclusivo en investigación (RUO) | |
-80 °C/-20 °C/4 °C | |
Kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET ERR beta LanthaScreen™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.