Learn More
Langerin/CD207 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
213.15€ - 521.85€
Especificaciones
| Antígeno | Langerin/CD207 |
|---|---|
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1 - 3 ug/ml, Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:200-1:1000, Flow (Intracellular) reported in scientific literature (PMID 18369922) |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18779123
|
Novus Biologicals
NB100-56733SS |
0.025 mg |
226.00€ 213.15€ / 25 microgramos Ahorro 12.85€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18728883
|
Novus Biologicals
NB100-56733 |
0.1 mg |
552.00€ 521.85€ / 0.10 miligramo Ahorro 30.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
Langerin/CD207 Polyclonal specifically detects Langerin/CD207 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).Spezifikation
| Langerin/CD207 | |
| Western Blot 1 - 3 ug/ml, Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:200-1:1000, Flow (Intracellular) reported in scientific literature (PMID 18369922) | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Q8VBX4 | |
| 50489 | |
| Amino acids 26-44 of mouse Langerin were used as immunogen (Uniprot # Q8VBX4) | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism, Signal Transduction | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin | |
| CD207 | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| Cross reacts with Mouse. Predicted to react with Rat. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts