missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP-2/CD107b Antibody (H4B4), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140232 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18140232 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18140232

Marca: Novus Biologicals NBP222217H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAMP-2/CD107b Monoclonal specifically detects LAMP-2/CD107b in Human, Mouse, Chicken, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAMP-2/CD107b
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon H4B4
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
N.º de referencia del gen P13473
Alias de gen CD107 antigen-like family member B, CD107b, CD107b antigen, LAMP-2, LAMPB, LGP110, LGP-96, Lysosomal Associated Membrane Protein 2, lysosomal-associated membrane protein 2, lysosome-associated membrane glycoprotein 2, Lysosome-associated membrane protein
Símbolos de los genes LAMP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LAMP-2/CD107b Antibody (H4B4) was made using a human adherent spleen cells.
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cognition and Behavior, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3920
Especificidad de la prueba Human. Does not react with Mouse or Rat.
Especies diana Human, Mouse, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.