missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18737723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18737723 0.025 mL 25 microlitros
18756773 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18737723

Marca: Novus Biologicals NB300144SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 72 publications

Laminin Polyclonal specifically detects Laminin in Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Invertebrate, Mammal, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Laminin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:5000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry-Frozen 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:1000 - 1:5000
Formulación 50% PBS, 50% Glycerol with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P19137
Alias de gen LAMA, Laminin A chain, laminin subunit alpha-1, laminin, alpha 1, Laminin-1 subunit alpha, Laminin-3 subunit alpha, PTBHS, S-LAM alpha, S-laminin subunit alpha
Símbolos de los genes LAMA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Laminin Antibody was made to Laminin 111 isolated from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma cells. [UniProt# P19137]
Peso molecular del antígeno 337 kDa
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284217
Especificidad de la prueba Laminin Antibody is pan-specific and reacts well with all Laminin isoforms tested: Laminin-1 (alpha-1, beta-1, and gamma-1) and Laminin-2 (alpha-2, beta-1, and gamma-1).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Invertebrate, Mammalia, Rabbit, Sheep
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.