missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18225974 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18225974 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18225974

Marca: Novus Biologicals NB300144APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Laminin Polyclonal specifically detects Laminin in Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Invertebrate, Mammal, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Laminin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen LAMA, Laminin A chain, laminin subunit alpha-1, laminin, alpha 1, Laminin-1 subunit alpha, Laminin-3 subunit alpha, PTBHS, S-LAM alpha, S-laminin subunit alpha
Símbolos de los genes LAMA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Laminin Antibody was made to Laminin 111 isolated from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma cells. [UniProt# P19137]
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284217.0
Especificidad de la prueba Laminin Antibody is pan-specific and reacts well with all Laminin isoforms tested: Laminin-1 (alpha-1, beta-1, and gamma-1) and Laminin-2 (alpha-2, beta-1, and gamma-1).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Invertebrate, Mammalia, Rabbit, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.