Learn More
Novus Biologicals™ Laminin alpha 3/Laminin-5 Antibody (SR3297), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
316.00€ - 382.00€
Especificaciones
| Antígeno | Laminin alpha 3/Laminin-5 |
|---|---|
| Clon | SR3297 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30041732
|
Novus Biologicals™
NBP3-27766-50ul |
50 μL |
316.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30041523
|
Novus Biologicals™
NBP3-27766-100ul |
100 μL |
382.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Laminin alpha 3/Laminin-5 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 3/Laminin-5 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| Laminin alpha 3/Laminin-5 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol | |
| A synthesized peptide derived from human Laminin alpha 3/Laminin-5 (Uniprot #: Q16787) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR3297 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| a]3B;BM600;E170;LAMA3;Lama3B;LAMNA;LOCS | |
| IgG | |
| Affinity purified |