Learn More
Novus Biologicals™ Laminin alpha 3/Laminin-5 Antibody (SR3297), Novus Biologicals™
Código de producto. 30041732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30041732 50 μL 50 microlitros
30041523 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30041732
Proveedor: Novus Biologicals™ NBP32776650ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Laminin alpha 3/Laminin-5 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 3/Laminin-5 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Laminin alpha 3/Laminin-5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR3297
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Alias de gen a]3B;BM600;E170;LAMA3;Lama3B;LAMNA;LOCS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Laminin alpha 3/Laminin-5 (Uniprot #: Q16787)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG