Learn More
Lamin B1 Antibody (919022), Unconjugated - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
226.80€ - 479.85€
Especificaciones
| Antígeno | Lamin B1 |
|---|---|
| Clon | 919022 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18602144
|
Novus Biologicals
MAB85251 |
100 μg |
508.00€ 479.85€ / 100 microgramos Ahorro 28.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18682914
|
Novus Biologicals
MAB85251-SP |
25 μg |
240.00€ 226.80€ / 25 microgramos Ahorro 13.20€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lamin B1 Monoclonal antibody specifically detects Lamin B1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Lamin B1 | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| PBS | |
| 4001 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified |
| 919022 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419 | |
| E. coli-derived partial recombinant human Lamin B1 protein (amino acids 471-582) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |