Learn More
Lamin B1 Antibody (919022), Unconjugated - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18602144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18602144 100 μg 100 microgramos
18682914 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18602144
Marca: Novus Biologicals MAB85251
Mouse Monoclonal Antibody
Lamin B1 Monoclonal antibody specifically detects Lamin B1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lamin B1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 919022
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived partial recombinant human Lamin B1 protein (amino acids 471-582)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4001
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b