missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lamin A + C Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18730304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18730304 0.1 mL 0.10 ml
18018363 0.025 mL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18730304

Marca: Novus Biologicals NBP225152

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Lamin A + C Polyclonal specifically detects Lamin A + C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lamin A + C
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000
Formulación Supplied as concentrated IgY in PBS with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P02545
Alias de gen CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, dilated 1A (autosomal dominant), EMD2, FPLD, HGPSFPL, lamin A/C, lamin A/C-like 1, lamin-A/C, LDP1, LFP, LGMD1B, limb girdle muscular dystrophy 1B (autosomal dominant), LMN1IDC, LMNC, LMNL1, prelamin-A/C, PRO1,70 kDa lamin, progeria 1 (Hutchinson-Gilford type), renal carcinoma antigen NY-REN-32
Símbolos de los genes LMNA
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Full length recombinant human lamin A protein expressed in and purified from E. coli.
Peso molecular del antígeno 74/65 kDa
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4000
Especificidad de la prueba Human, Bovine, Porcine, Mouse, Rat and other Mammals. Other species have not been tested.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Precipitation
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.