missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMC2 Antibody (CL2980) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30288889 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30288889 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30288889

Marca: Novus Biologicals NBP242388JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAMC2 Monoclonal antibody specifically detects LAMC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAMC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL2980
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BM600, BM600-100kDa, Cell-scattering factor 140 kDa subunit, CSF, CSF 140 kDa subunit, EBR2, EBR2A, Epiligrin subunit gamma, kalinin (105kD), Kalinin subunit gamma, Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit, kalinin-105kDa, ladsin (140kDa), Ladsin 140 kDa subunit, LAMB2Tlaminin, gamma 2 (nicein (100kD), kalinin (105kD), BM600 (100kD), Herlitzjunctional epidermolysis bullosa)), Laminin B2t chain, laminin subunit gamma-2, laminin, gamma 2, Laminin-5 subunit gamma, LAMNB2B2T, Large adhesive scatter factor 140 kDa subunit, MGC138491, MGC141938, nicein (100kDa), Nicein subunit gamma, nicein-100kDa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13753, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3918
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.