missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda5/IGLL1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583314 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583314

Marca: Novus Biologicals NBP298929C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lambda5/IGLL1 Polyclonal antibody specifically detects Lambda5/IGLL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lambda5/IGLL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 14.1, AGM2, CD179 antigen-like family member B, CD179b, CD179b antigen, Ig lambda-5, IGL1, IGL5CD179B, IGLJ14.1, IGLL, IGO, IGVPB, immunoglobulin lambda-like polypeptide 1, Immunoglobulin omega polypeptide, immunoglobulin omega polypeptide chain, immunoglobulin-related 14.1 protein, Immunoglobulin-related protein 14.1, lambda5, Pre-B lymphocyte-specific protein-2, VPREB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Lambda5/IGLL1.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3543
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.