missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda Light Chain Antibody (LcN-2), PE , Novus Biologicals™

Código de producto. 18613507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18613507 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613507

Marca: Novus Biologicals NBP311602PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lambda Light Chain
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LcN-2
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Lambda Light Chain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3537
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.