missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda Light Chain Antibody (LAM03), Novus Biologicals™

Código de producto. 18134384 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18134384 0.02 mg 0.02 miligramo
18149493 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18134384

Marca: Novus Biologicals NBP2342350.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lambda Light Chain Monoclonal specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lambda Light Chain
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LAM03
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1.0ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml, SDS-Page
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01701
Alias de gen IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Símbolos de los genes IGL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human lambda light chain
Peso molecular del antígeno 22.5 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3536
Especificidad de la prueba This MAb is specific to lambda light chain of immunoglobulin and shows no cross-reaction with lambda light chain or any of the five heavy chains. In mammals, the two light chains in an antibody are always identical, with only one type of light chain, kappa or lambda. The ratio of Kappa to Lambda is 70:30. However, with the occurrence of multiple myeloma or other B-cell malignancies this ratio is disturbed. Antibody to the lambda light chain is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is malignant.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.