missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda Light Chain Antibody (IGL/9397R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18603985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18603985 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18603985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324091APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lambda Light Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IGL/9397R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Lambda Light Chain protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3537
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.