Learn More
Lambda Light Chain Antibody (IGL/3886R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18575216 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18575216 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18575216 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324090R
Rabbit Monoclonal Antibody
Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lambda Light Chain
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon IGL/3886R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Lambda Light Chain protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3537
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.