missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAIR1 Antibody (NKTA255), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18221634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18221634 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18221634

Marca: Novus Biologicals NBP262214AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAIR1 Monoclonal specifically detects LAIR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAIR1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon NKTA255
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD305 antigen, CD305leukocyte-associated Ig-like receptor 1, hLAIR1, LAIR-1, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1
Símbolos de los genes LAIR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Activated NK cells and CD3- thymocytes
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3903
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody NKTA255 recognizes CD305/ LAIR1, a 40 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on NK, T, and B cells, monocytes, dendritic cells, eosinophils, basophils, mast cells, CD34+ hematopoietic progenitor cells and thymocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.