missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAIR1 Antibody (113), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18508582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18508582 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18508582

Marca: Novus Biologicals NBP143324PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

LAIR1 Monoclonal antibody specifically detects LAIR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAIR1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 113
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD305 antigen, CD305leukocyte-associated Ig-like receptor 1, hLAIR1, LAIR-1, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD305.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3903
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.