missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3, Mouse anti-Human,Monkey, Clone: 11000, Novus Biologicals™

Código de producto. 18092197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18092197 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18092197

Marca: Novus Biologicals NBP197662100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal specifically detects LAG-3 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAG-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 11000
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 5 ug/ml, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 10 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación Liquid. In PBS containing 10% glycerol
Alias de gen CD223, CD223 antigen, FDC, LAG-3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Protein FDC
Símbolos de los genes LAG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human LAG-3 (lymphocyte activation gene-3).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especificidad de la prueba Recognizes the first N-terminal D1 domain of human and monkey LAG-3.
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.