missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (L4-PL33), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30155034 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30155034

Marca: Novus Biologicals NBP323442CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAG-3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon L4-PL33
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This LAG-3 Antibody (L4-PL33) was prepared from synthetic peptide corresponding to 30 aa (GPPAAAPGHPLAPGPHPAAPSSWGPRPRRY) from the first N-terminal D1 domain of human LAG-3 (lymphocyte activation gene-3).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.