missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (fianlimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151813 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328543CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LAG-3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon fianlimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Especie del huésped Human
Inmunógeno LAG3/ CD223
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.