Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Código de producto. 17235711 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17235711 XL cada uno
17205711 Pequeño cada uno
17215711 Medio cada uno
17225711 Grande cada uno
17245711 XXL cada uno
17255711 XXXL cada uno
17265711 XXXXL cada uno
17295701 XS cada uno
8 options
Código de producto. 17235711
Marca: Uvex™ 8825912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Bata para mujer
  • Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
  • Color blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
  • Tamaños: XS-4XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal a 60 °C normal, sin lejía, secadora, planchado de 2 puntos, quím.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Sexo Para mujer
Material Cotton, Polyester
Color Gris
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables No
Tipo de producto General Purpose Jacket
Grosor 245 g/m²