Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Código de producto. 17205711 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17205711
Marca: Uvex™ 8825909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Bata para mujer
  • Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
  • Color blanco
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
  • Tamaños: XS-4XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal a 60 °C normal, sin lejía, secadora, planchado de 2 puntos, quím.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Sexo Para mujer
Material Cotton, Polyester
Color Gris
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables No
Tipo de producto General Purpose Jacket
Grosor 245 g/m²