missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactoperoxidase Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18779460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18779460 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18779460

Marca: Novus Biologicals NB11061574JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lactoperoxidase Polyclonal antibody specifically detects Lactoperoxidase in Human, Mouse, Bovine, Goat, Sheep samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactoperoxidase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.11.1, lactoperoxidase, MGC129990, MGC129991, Salivary peroxidase, SAPX, SPOEC 1.11.1.7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Lactoperoxidase protein (within residues 650-712). [Swiss-Prot# P22079]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4025
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Goat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.