missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactoperoxidase Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18290570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18290570 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18290570 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11061574B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lactoperoxidase Polyclonal specifically detects Lactoperoxidase in Human, Mouse, Bovine, Goat, Sheep samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactoperoxidase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P22079
Alias de gen EC 1.11.1, lactoperoxidase, MGC129990, MGC129991, Salivary peroxidase, SAPX, SPOEC 1.11.1.7
Símbolos de los genes LPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Lactoperoxidase protein (within residues 650-712). [Swiss-Prot# P22079]
Peso molecular del antígeno 100 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4025
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Goat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.