missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactoferrin Antibody (LF5-1D2), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18115162 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18115162 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18115162 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP267260IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lactoferrin Monoclonal specifically detects Lactoferrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactoferrin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon LF5-1D2
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular)
Formulación 50MM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin
Símbolos de los genes LTF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human lactoferrin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4057
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.