missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactate Dehydrogenase B Antibody (2057D) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18512669 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18512669 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18512669 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9205E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lactate Dehydrogenase B Monoclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Lactate Dehydrogenase B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 2057D
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, lactate dehydrogenase B, LDH heart subunit, LDH-B, LDH-H, L-lactate dehydrogenase B chain, Renal carcinoma antigen NY-REN-46, TRG-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LDHB, Met1-Val93, Accession # P07195
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación HIF Target Genes, Hypoxia, Mitochondrial Mediated Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3945
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.