missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18229194 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18229194 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18229194

Marca: Novus Biologicals NBP148336C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Polyclonal specifically detects Lactate Dehydrogenase A/LDHA in Human, Mouse, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactate Dehydrogenase A/LDHA
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P00338
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 19 protein, EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, GSD11, lactate dehydrogenase A, lactate dehydrogenase M, LDH muscle subunit, LDH1, LDH-A, LDHM, LDH-M, L-lactate dehydrogenase A chain, proliferation-inducing gene 19, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
Símbolos de los genes LDHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human Lactate Dehydrogenase A protein (within residues 280-332). [Swiss-Prot# P00338]
Peso molecular del antígeno 36 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3939
Especificidad de la prueba Human and mouse. Predicted to react with bovine and porcine based on 100% sequence homology. Bovine data from customer review.
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.