missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Antibody (2066A), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584007 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584007 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB9216JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lactate Dehydrogenase A/LDHA Monoclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase A/LDHA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactate Dehydrogenase A/LDHA
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2066A
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 19 protein, EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, GSD11, lactate dehydrogenase A, lactate dehydrogenase M, LDH muscle subunit, LDH1, LDH-A, LDHM, LDH-M, L-lactate dehydrogenase A chain, proliferation-inducing gene 19, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno rhLDH-A aa2-92
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Mediated Pathway, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.