missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactase Antibody (CL14122) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Código de producto. 30286701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30286701 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30286701

Marca: Novus Biologicals NBP326843AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactase
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL14122
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P09848, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3938
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.