Learn More
Lactalbumin Alpha Antibody (3B3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18350238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18350238 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18350238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003906M01
Mouse Monoclonal Antibody
Lactalbumin Alpha Monoclonal antibody specifically detects Lactalbumin Alpha in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lactalbumin Alpha
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B3
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002280
Alias de gen alpha-lactalbumin, lactalbumin, alpha-, Lactose synthase B protein, Lysozyme-like protein 7, LYZL7, MGC138521, MGC138523
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LALBA (NP_002280, 33 a.a. ~ 142 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DIDGYGGIALPELICTMFHTSGYDTQAIVENNESTEYGLFQISNKLWCKSSQVPQSRNICDISCDKFLDDDITDDIMCAKKILDIKGIDYWLAHKALCTEKLEQWLCEKL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3906
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ