Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtip
Descripción
Las puntas de pipeta estándar Thermo Scientific™ Labtip están fabricadas con polipropileno 100 % virgen. Las puntas están disponibles en tamaños de 10, 200, 300 y 1000 μl. Disponibles en formato transparente (10 μl y 300 μl), de color amarillo (200 μl) y de color azul (1000 μl), estas puntas para el uso general de laboratorio se utilizan en numerosas aplicaciones de transferencia de líquidos.
Las puntas de pipeta Labtip ofrecen:
- Los tamaños que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios: 10, 200, 300 y 1000 μl
- Puntas esenciales sin filtro para uso general en el laboratorio
- Envasado sin esterilizar en gradilla y a granel
Opciones de envasado:
- En gradillas, sin esterilizar: 96 puntas/bandeja, 10 bandeja/paquete
- A granel: 1000 puntas/bolsa
- A granel: 25 000 puntas/bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Labtip 200 |
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Longitud (métrico) | 4,9 cm |
| Formato | Racl |
| Envase | 10 x 96/bandeja |
| Cantidad | 4 Trays/Pk. |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Mostrar más |